5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR45203-1G OR45203-250MG
APOSOR45203-1GEA 8575 NOK
APOSOR45203-1G APOSOR45203-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formel: C₈H₆BrNS
MW: 228,109 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32219465
CAS-nummer: 2301170-03-4