2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR452032-1G OR452032-250MG OR452032-500MG
APOSOR452032-1GEA 8050 NOK
APOSOR452032-1G APOSOR452032-250MG APOSOR452032-500MG
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formel: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241.285 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07372093
CAS-nummer: 887502-03-6