(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR452033-1G OR452033-250MG OR452033-500MG
APOSOR452033-1GEA 12850 NOK
APOSOR452033-1G APOSOR452033-250MG APOSOR452033-500MG
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formel: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241.285 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07372095
CAS-nummer: 164172-96-7