(R)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR452034-1G OR452034-250MG OR452034-500MG
APOSOR452034-1GEA 12850 NOK
APOSOR452034-1G APOSOR452034-250MG APOSOR452034-500MG
(R)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
(R)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formel: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241.285 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07372094
CAS-nummer: 164172-95-6