2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR45207-1G OR45207-250MG OR45207-5G
APOSOR45207-1GEA 7075 NOK
APOSOR45207-1G APOSOR45207-250MG APOSOR45207-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₇BrO₂S
MW: 247,109 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30003636
CAS-nummer: 2091719-00-3