5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
OR45208-1G OR45208-250MG
APOSOR45208-1GEA 8050 NOK
APOSOR45208-1G APOSOR45208-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₈OS
MW: 152,214 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06802412
CAS-nummer: 29481-26-3