5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR45209-1G OR45209-250MG
APOSOR45209-1GEA 8575 NOK
APOSOR45209-1G APOSOR45209-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,213 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28059614
CAS-nummer: 1823928-25-1
FN: 1993
ADR: 3,III