2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
OR45210-1G OR45210-250MG
APOSOR45210-1GEA 9425 NOK
APOSOR45210-1G APOSOR45210-250MG
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28664217
CAS-nummer: 1456863-44-7