Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
OR45214-1G OR45214-250MG
APOSOR45214-1GEA 5825 NOK
APOSOR45214-1G APOSOR45214-250MG
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32219469
CAS-nummer: 1871848-03-1