S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR452186-1G OR452186-250MG OR452186-500MG
APOSOR452186-1GEA 12625 NOK
APOSOR452186-1G APOSOR452186-250MG APOSOR452186-500MG
S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride 97%
S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₈N₂·2ClH
MW: 251,196 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD21607233
CAS-nummer: 29802-26-4