(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR452190-1G OR452190-250MG OR452190-500MG
APOSOR452190-1GEA 12850 NOK
APOSOR452190-1G APOSOR452190-250MG APOSOR452190-500MG
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₈N₂·2ClH
MW: 203,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31560222
CAS-nummer: 847696-16-6