3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR460015-1G OR460015-250MG
APOSOR460015-1GEA 4300 NOK
APOSOR460015-1G APOSOR460015-250MG
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₀N₂O₂·2ClH
MW: 239,099 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191179
CAS-nummer: 93960-21-5