2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR460030-25G OR460030-1G OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA 11800 NOK
APOSOR460030-25G APOSOR460030-1G APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formel: C₆Cl₉N₃
MW: 433,161 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00023177
CAS-nummer: 6542-67-2