3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-5-bromonitrobenzene
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 270 NOK
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Smeltepunkt: 128 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00462820
CAS-nummer: 55215-57-1