2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-iodoaniline, tert-Butyl (2-bromo-5-iodophenyl)carbamate
OR46082-1G OR46082-250MG OR46082-5G
APOSOR46082-1GEA 2575 NOK
APOSOR46082-1G APOSOR46082-250MG APOSOR46082-5G
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₃BrINO₂
MW: 398,035 g/mol
Smeltepunkt: 127…132 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23704427
CAS-nummer: 221876-99-9