6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxaldehyde, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinaldehyde
OR46106-1G OR46106-5G
APOSOR46106-1GEA 1550 NOK
APOSOR46106-1G APOSOR46106-5G
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₆BNO₃
MW: 233,071 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659508
CAS-nummer: 1073354-14-9