5-Bromo-6-azaindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR46136-5G
APOSOR46136-5GEA 1575 NOK
APOSOR46136-5G
5-Bromo-6-azaindole 98%
5-Bromo-6-azaindole
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12024306
CAS-nummer: 1215387-58-8