5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR46137-1G OR46137-250MG
APOSOR46137-1GEA 13750 NOK
APOSOR46137-1G APOSOR46137-250MG
5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
5-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formel: C₈H₅BrIN
MW: 321,94 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27987772
CAS-nummer: 1572177-90-2