7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 7-(Benzyloxy)-4-chloro-6-methoxyquinoline
OR46147-1G OR46147-5G
APOSOR46147-1GEA 680 NOK
APOSOR46147-1G APOSOR46147-5G
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Formel: C₁₇H₁₄ClNO₂
MW: 299,752 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12910463
CAS-nummer: 286371-49-1