5-Bromo-2-iodophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR46220-10G OR46220-25G OR46220-5G
APOSOR46220-10GEA 2900 NOK
APOSOR46220-10G APOSOR46220-25G APOSOR46220-5G
5-Bromo-2-iodophenol 98%
5-Bromo-2-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
MW: 298,904 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16999931
CAS-nummer: 858855-11-5