3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: tert-Butyl 3-(chlorosulphonyl)azetidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(chlorosulphonyl)azetidine
OR46226-1G OR46226-250MG
APOSOR46226-1GEA 6975 NOK
APOSOR46226-1G APOSOR46226-250MG
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
Formel: C₈H₁₄ClNO₄S
MW: 255,719 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11040529
CAS-nummer: 1310732-18-3
FN: 1759
ADR: 8,III