4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46536-1G OR46536-250MG OR46536-5G
APOSOR46536-1GEA 2200 NOK
APOSOR46536-1G APOSOR46536-250MG APOSOR46536-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18391656
CAS-nummer: 1261438-69-0