5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR46578-1G OR46578-5G
APOSOR46578-1GEA 2500 NOK
APOSOR46578-1G APOSOR46578-5G
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03840712
CAS-nummer: 90417-53-1