3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(3,4-Dihydro-2H-pyran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-pyran
OR46579-1G OR46579-250MG
APOSOR46579-1GEA 9400 NOK
APOSOR46579-1G APOSOR46579-250MG
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BO₃
MW: 210,078 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13195758
CAS-nummer: 1046811-99-7