3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(tert-Butoxy)phenyl)boronic acid
OR46618-1G OR46618-250MG OR46618-5G
APOSOR46618-1GEA 3150 NOK
APOSOR46618-1G APOSOR46618-250MG APOSOR46618-5G
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,035 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06801745
CAS-nummer: 312931-06-9