2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR46744-1G OR46744-250MG
APOSOR46744-1GEA 895 NOK
APOSOR46744-1G APOSOR46744-250MG
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Formel: C₇H₇BrS
MW: 203,099 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16618635
CAS-nummer: 29481-32-1