(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR46746-1G OR46746-250MG
APOSOR46746-1GEA 2475 NOK
APOSOR46746-1G APOSOR46746-250MG
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
Formel: C₇H₈BrNO₃
MW: 234,047 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24387374
CAS-nummer: 1380089-33-7