6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR46764-5G
APOSOR46764-5GEA 1325 NOK
APOSOR46764-5G
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine
Formel: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,456 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13181515
CAS-nummer: 800402-06-6