N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
OR470001-1G OR470001-5G
APOSOR470001-1GEA 3900 NOK
APOSOR470001-1G APOSOR470001-5G
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₄S
MW: 285,32 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10565655
CAS-nummer: 1095010-42-6