N-Boc-Pro-Gly-OMe
Leverandør: Apollo Scientific
OR470084-1G OR470084-5G
APOSOR470084-1GEA 3150 NOK
APOSOR470084-1G APOSOR470084-5G
N-Boc-Pro-Gly-OMe
N-Boc-Pro-Gly-OMe
Formel: C₁₃H₂₂N₂O₅
MW: 286,324 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16495870
CAS-nummer: 34290-72-7