Benzyl Morpholinoacetate
Leverandør: Apollo Scientific
OR470085-25G OR470085-5G
APOSOR470085-25GEA 6900 NOK
APOSOR470085-25G APOSOR470085-5G
Benzyl Morpholinoacetate
Benzyl Morpholinoacetate
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,279 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16495872
CAS-nummer: 53342-23-7