(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
OR470119-1G OR470119-5G
APOSOR470119-1GEA 3775 NOK
APOSOR470119-1G APOSOR470119-5G
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formel: C₉H₈O
MW: 132,159 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210083
CAS-nummer: 61317-73-5