(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470216-1G OR470216-5G
APOSOR470216-1GEA 3775 NOK
APOSOR470216-1G APOSOR470216-5G
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₄N₂O₃
MW: 186,208 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17271751
CAS-nummer: 1046139-15-4