2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR470267-250MG OR470267-1G
APOSOR470267-250MGEA 7875 NOK
APOSOR470267-250MG APOSOR470267-1G
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Formel: C₁₇H₂₃NO₄
MW: 305,369 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115525
CAS-nummer: 936214-27-6