1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Leverandør: Apollo Scientific
OR470276-1G OR470276-5G
APOSOR470276-1GEA 3150 NOK
APOSOR470276-1G APOSOR470276-5G
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
MW: 150,221 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08705794
CAS-nummer: 90565-26-7