1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR470277-1G OR470277-5G
APOSOR470277-1GEA 3150 NOK
APOSOR470277-1G APOSOR470277-5G
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
MW: 150,221 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01691643
CAS-nummer: 90565-27-8