2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470305-5G OR470305-1G
APOSOR470305-5GEA 9025 NOK
APOSOR470305-5G APOSOR470305-1G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09046964
CAS-nummer: 926249-10-7