2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470306-1G OR470306-5G
APOSOR470306-1GEA 3400 NOK
APOSOR470306-1G APOSOR470306-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,209 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03081976
CAS-nummer: 543695-30-3