2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470308-1G OR470308-5G
APOSOR470308-1GEA 3025 NOK
APOSOR470308-1G APOSOR470308-5G
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,655 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD14659014
CAS-nummer: 1249352-65-5