4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470309-1G OR470309-5G
APOSOR470309-1GEA 3025 NOK
APOSOR470309-1G APOSOR470309-5G
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,655 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09049997
CAS-nummer: 926242-52-6