3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470310-1G OR470310-5G
APOSOR470310-1GEA 3400 NOK
APOSOR470310-1G APOSOR470310-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₃S
MW: 211,238 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09047601
CAS-nummer: 926273-18-9