5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470311-1G OR470311-5G
APOSOR470311-1GEA 3025 NOK
APOSOR470311-1G APOSOR470311-5G
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,655 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09047732
CAS-nummer: 926234-00-6