2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470312-1G OR470312-5G
APOSOR470312-1GEA 3025 NOK
APOSOR470312-1G APOSOR470312-5G
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,655 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18872285
CAS-nummer: 1314406-53-5