2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470313-1G OR470313-5G
APOSOR470313-1GEA 3025 NOK
APOSOR470313-1G APOSOR470313-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09937124
CAS-nummer: 1016817-12-1