4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470314-1G OR470314-5G
APOSOR470314-1GEA 3025 NOK
APOSOR470314-1G APOSOR470314-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09045384
CAS-nummer: 926224-22-8