4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470315-1G OR470315-5G
APOSOR470315-1GEA 3025 NOK
APOSOR470315-1G APOSOR470315-5G
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229,253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09049488
CAS-nummer: 450368-33-9