4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470316-1G OR470316-5G
APOSOR470316-1GEA 3025 NOK
APOSOR470316-1G APOSOR470316-5G
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₆S
MW: 275,278 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09045487
CAS-nummer: 926239-35-2