3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470318-1G OR470318-5G
APOSOR470318-1GEA 3025 NOK
APOSOR470318-1G APOSOR470318-5G
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229,253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09045450
CAS-nummer: 926206-21-5