3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470323-1G OR470323-5G
APOSOR470323-1GEA 3025 NOK
APOSOR470323-1G APOSOR470323-5G
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229,253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09045026
CAS-nummer: 892878-60-3