2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR470340-1G OR470340-250MG
APOSOR470340-1GEA 12400 NOK
APOSOR470340-1G APOSOR470340-250MG
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formel: C₂₂H₂₃NO₆S
MW: 429,486 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02683149
CAS-nummer: 369402-98-2